Learn More
4-[(4-Metilpiperazin-1-il)metil]benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10634205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10634205 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10381293 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10086252 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10634205 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45604DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 439691-80-2
Fórmula molecular C13H18N2O
Peso molecular (g/mol) 218.3
Clave InChI DJJFKXUSAXIMLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzaldehyde, 1-4-formylbenzyl-4-methylpiperazine, benzaldehyde,4-4-methyl-1-piperazinyl methyl, 4-4-methylpiperazino methyl benzaldehyde, 4-4-methylpiperazinyl methyl benzaldehyde, 4-4-methyl piperazin-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-4-methyl-1-piperazinyl methyl benzaldehyde
PubChem CID 7164651
Nombre IUPAC 4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzaldehído
SMILES CN1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.3
Porcentaje de pureza 97%