Learn More
4-[(4-Metilpiperazin-1-il)metil]benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10381293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10381293 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10086252 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10634205 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10381293 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45604CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 439691-80-2
Fórmula molecular C13H18N2O
Peso molecular (g/mol) 218.3
Clave InChI DJJFKXUSAXIMLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzaldehyde, 1-4-formylbenzyl-4-methylpiperazine, benzaldehyde,4-4-methyl-1-piperazinyl methyl, 4-4-methylpiperazino methyl benzaldehyde, 4-4-methylpiperazinyl methyl benzaldehyde, 4-4-methyl piperazin-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-4-methyl-1-piperazinyl methyl benzaldehyde
PubChem CID 7164651
Nombre IUPAC 4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzaldehído
SMILES CN1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.3
Porcentaje de pureza 97%