Learn More
4-(4-Metilfenil)-3-tiosemicarbazida, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11317666
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317666 5 g 5 g
11327666 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11268.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13278-67-6
Fórmula molecular C8H11N3S
Peso molecular (g/mol) 181.257
Número MDL MFCD00041302
Clave InChI IEAWRKQVDLFINI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-methylphenyl-3-thiosemicarbazide, n-p-tolyl hydrazinecarbothioamide, n-4-methylphenyl hydrazinecarbothioamide, 3-amino-1-4-methylphenyl thiourea, 1-amino-3-4-methylphenyl thiourea, n1-4-methylphenyl hydrazine-1-carbothioamide, hydrazino 4-methylphenyl amino methane-1-thione, acmc-20amvq, 4-p-tolylthiosemicarbazide, 4-p-tolylthiosemicarbazid
PubChem CID 737132
Nombre IUPAC 1-amino-3-(4-metilfenil)tiourea
SMILES CC1=CC=C(C=C1)NC(=S)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Methylphenyl)-3-thiosemicarbazide
Punto de fusión 135°C to 136°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 879741
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.26
Porcentaje de pureza ≥98%