Learn More
4'-(4-Metilfenil)-2,2':6',2″-terpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436430 0.1 g 0.10 g
11426430 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436430 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25509.77
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89972-77-0 | C22H17N3 | 323.399 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89972-77-0
Fórmula molecular C22H17N3
Peso molecular (g/mol) 323.399
Número MDL MFCD06796977
Clave InChI IDJYBUVHZHLIIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-p-tolyl-2,2':6',2-terpyridine, 4'-4-methylphenyl-2,2':6',2-terpyridine, 4'-4-methylphenyl-2,2'-6',2-terpyridine, 4-4-methylphenyl-2,6-bis pyridin-2-yl pyridine, 4-4-methylphenyl-6-pyridin-2-yl-2,2'-bipyridine, 4'-4-tolyl-2,2':6',2-terpyridine, 4-p-tolyl-2,6-bis 2-pyridyl pyridine, 4-4-methylphenyl-2,6-di 2-pyridyl pyridine, 4-4-methylphenyl-2,6-dipyridin-2-ylpyridine, 2,2':6',2-terpyridine, 4'-4-methylphenyl
PubChem CID 146114
Nombre IUPAC 4-(4-metilfenil)-2,6-dipiridín-2-ilpiridina
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NC(=C2)C3=CC=CC=N3)C4=CC=CC=N4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(4-Methylphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine
Punto de fusión 167°C to 170°C
Cantidad 0.1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.4
Porcentaje de pureza 98%