Learn More
{4-[(4-metilperhidro-1,4-diazepin-1-il)metil]fenil}metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11346795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11346795 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10778645 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11346795 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC55809DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 884507-50-0
Fórmula molecular C14H22N2O
Peso molecular (g/mol) 234.343
Número MDL MFCD09064973
Clave InChI YQUWAYPNHCWYNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl methyl phenyl methanol, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl methyl phenyl methanol, 4-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl methyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl methyl
PubChem CID 24229552
Nombre IUPAC [4-[(4-metil-1,4-diazepan-1-il)metil]fenil]metanol
SMILES CN1CCCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material {4-[(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)methyl]phenyl}methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.34
Porcentaje de pureza 97%