Learn More
4-(4-Metilperhidro-1,4-diazepin-1-il)benzoico, clorhidrato hidrato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10173424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10173424 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10482464 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10173424 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC60351CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 303134-03-4
Fórmula molecular C13H19ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 270.757
Número MDL MFCD09064999
Clave InChI KJZVHMAKWMCIBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid hydrochloride, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24229616
Nombre IUPAC ácido 4-(4-metil-1,4-diazepan-1-il)benzoico; clorhidrato
SMILES CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzoic acid hydrochloride hydrate
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.78
Porcentaje de pureza 95%