Learn More
4,4'-metilendibenzonitrilo, Mikromol™
Descripción
4,4'-metilendibenzonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-(1-Methylene) bis-Benzonitrile |
| CAS | 10466-37-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 4,4'-(1-Methylene) bis-Benzonitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15H10N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzonitrile, 4,4'-methylenebis-, Benzonitrile, 4,4'-methylenedi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Methylenebis[benzonitrile], 4,4'-Dicyanodiphenylmethane, NSC 174860, 4,4'-Methylenedibenzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10N2/c16-10-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(11-17)8-4-13/h1-8H,9H2 |
| SMILES | N#Cc1ccc(Cc2ccc(cc2)C#N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-cianofenil)metil]benzonitrilo |
| Mostrar más |