Learn More
4,4'-metilendianilina-2,2',6,6',N,N,N',N'-d8, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Diaminodiphenylmethane-N,N,N',N',3,3',5,5'-D8 |
| CAS | 1219795-26-2 |
| Fórmula molecular | C13 D8 H6 N2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzen-2,6-d2-amine-d2, 4,4'-methylenebis- (ACI), 4,4'-Methylenebis[benzen-2,6-d2-amine-d2] (ACI), 4,4'-Methylenedianiline-2,2',6,6',N,N,N',N'-d8, Bis-(4-aminophenyl-N,N,3,5-d4)methane, 4,4'-Diaminobiphenylmethane-d8, 4,4'-Diaminodiphenylmethane-N,N,N',N',3,3',5,5'-D8 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8 H,9,14-15H2/i5D,6 D,7 D,8 D/hD4 |
| SMILES | [2 H]N([2 H])c1c([2 H])cc(Cc2cc([2 H])c(N([2 H])[2 H])c([2 H])c2)cc1[2 H] |
| Nombre IUPAC | N,N,2,6-tetradeuterio-4-[[3,5-dideuterio-4-(dideuterioamino)fenil]metil]anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 206.313 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.1659 g/mol |
| Mostrar más |