Learn More
4,4'-metilenbis(isocianato de fenilo), TRC
Código de producto. 30478561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478561 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30478561 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM227380100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylmethan-4,4'-diisocyanate
CAS 101-68-8
Fórmula molecular C15 H10 N2 O2
Cantidad 100 g
Sinónimo Isocyanic acid, methylenedi-p-phenylene ester (6CI,8CI), 1,1'-Methylenebis[4-isocyanatobenzene], 4,4'-Bis(isocyanatophenyl)methane, 4,4'-Diisocyanatodiphenylmethane, 4,4'-Diphenylmethane diisocyanate, 4,4'-MDI, 4,4'-Methylenebis(isocyanatobenzene), 4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate), 4,4'-Methylenebis(phenylisocyante), 4,4'-Methylenedi(phenyl isocyanate), 4,4'-Methylenedi-p-phenylene diisocyanate, 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, 4,4'-Methylenediphenylene isocyanate, Bis(1,4-isocyanatophenyl)methane, Bis(4-isocyanatophenyl)methane, Bis(isocyanatophenyl)methane, Bis(p-isocyanatophenyl)methane, Di(4-isocyanatophenyl)methane, Diisocyanatodiphenylmethane, Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate, Diphenylmethane diisocyanate, Diphenylmethyl diisocyanate, Diphenylmethylene 4,4'-diisocyanate, Diphenylmethylene diisocyanate, Isocyanic acid, diphenylmethylene ester, MDI, Methylbis(4-phenylisocyanate), Methyldi-p-phenylene isocyanate, Methylene diisocyanate, Methylene diphenyl diisocyanate, Methylenebis(4-isocyanatobenzene), Methylenebis(4-phenyl isocyanate), Methylenebis(4-phenylene isocyanate), Methylenebis(p-phenyl isocyanate), Methylenebis(p-phenylene isocyanate), Methylenebis(phenyl isocyanate), Methylenebis-p-phenylene diisocyanate, Methylenebisphenylene diisocyanate, Methylenedi-p-phenylene diisocyanate, Methylenedi-p-phenylene isocyanate, Methylenediphenylisocyanate, NSC 9596, p,p'-Diphenylmethane diisocyanate, p,p'-Methylenebis(phenyl isocyanate), p,p'-Methylenediphenyl diisocyanate, Diphenylmethan-4,4'-diisocyanate
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h1-8H,9H2
SMILES O=C=Nc1ccc(Cc2ccc(cc2)N=C=O)cc1
Nombre IUPAC 1-isocianato-4-[(4-isocianofenil)metil]benceno
Peso molecular (g/mol) 250.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.0742