Learn More
4,4'-Metilenobis[N,N-dimetilciclohexanamina], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Methylenebis[N,N-dimethylcyclohexanamine] |
| CAS | 13474-64-1 |
| Fórmula molecular | C7 H7 O5 P |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminodicyclohexylmethane, 4,4'-Methylenebis[N,N-dimethyl-cyclohexylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7O5P/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H2,10,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1)P(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-fosfonobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 202.101 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.003 |