Learn More
4,4-metilenbis(N,N-dietilanilina), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4-Methylenebis(N,N-diethylaniline) |
| CAS | 135-91-1 |
| Fórmula molecular | C21H30N2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30N2/c1-5-22(6-2)20-13-9-18(10-14-20)17-19-11-15-21(16-12-19)23(7-3)8-4/h9-16H,5-8,17H2,1-4H3 |
| SMILES | CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N(CC)CC |
| Nombre IUPAC | 4-[[4-(dietilamino)fenil]metil]-N,N-dietilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 310.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.2409 |