Learn More
4,4'-[metilenbis(metilimino)]diantipirina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-[Methylenebis(methylimino)]diantipyrine |
| CAS | 810-16-2 |
| Fórmula molecular | C25H30N6O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Bis[N-methyl(antipyrinyl)amino]methane, 4,4'-[Methylenebis(methylimino)]bis[1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one] |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H30N6O2/c1-18-22(24(32)30(28(18)5)20-13-9-7-10-14-20)26(3)17-27(4)23-19(2)29(6)31(25(23)33)21-15-11-8-12-16-21/h7-16H,17H2,1-6H3 |
| SMILES | O=C1N(C2=CC=CC=C2)N(C)C(C)=C1N(C)CN(C(C(N(C3=CC=CC=C3)N4C)=O)=C4C)C |
| Nombre IUPAC | 4,4'-(metilenbis(metilazanediil))bis(1,5-dimetil-2-fenil-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-ona) |
| Peso molecular (g/mol) | 446.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.24 |