Learn More
4,4'-metilenobis(ciclohexil isocianato), 90 %, mezcla de isómeros, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11905691 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11905691 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
11995681 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11905691 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431791000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5124-30-1 | C15H22N2O2 | 262.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5124-30-1
Fórmula molecular C15H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 262.35
Número MDL MFCD00015405
Clave InChI KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogenated mdi, hylene w, bis 4-isocyanatocyclohexyl methane, 4,4'-diisocyanatodicyclohexylmethane, methylene bis 4-cyclohexylisocyanate, dicyclohexylmethane 4,4'-diisocyanate, dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate, methylene bis-4-cyclohexylisocyanate, nacconate h 12, cyclohexane, 1,1'-methylenebis 4-isocyanato
PubChem CID 21202
ChEBI CHEBI:53216
Nombre IUPAC 1-isocianato-4-[(4-isocianatociclohexil)metil]ciclohexano
SMILES O=C=NC1CCC(CC2CCC(CC2)N=C=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 19.0°C to 23.0°C
Color Incolora
Densidad 1.0660g/mL
Punto de ebullición 112°C to 114°C (1010.0 hPa)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Índice de refracción 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589nm)
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 1.066
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.35
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.