Learn More
4,4'-Metilenobis-benceno-2,6-d2-amina, TRC
Código de producto. 30481486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30481486 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30481486 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30418325MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis-(4-aminophenyl)methane 3,3',5,5'-d4
CAS 145657-14-3
Fórmula molecular C13 D4 H10 N2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 4,4'-Methylenedianiline-d4, 4,4'-Methylenebis-benzen-2,6-d2-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2/i5D,6D,7D,8D
SMILES [2H]c1cc(Cc2cc([2H])c(N)c([2H])c2)cc([2H])c1N
Nombre IUPAC 4-[(4-amino-3,5-dideuterio-fenil)metil]-2,6-dideuterio-anilina
Peso molecular (g/mol) 202.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.1408
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.