Learn More
4,4'-Metilenobis-benceno-2,6-d2-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis-(4-aminophenyl)methane 3,3',5,5'-d4 |
| CAS | 145657-14-3 |
| Fórmula molecular | C13 D4 H10 N2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 4,4'-Methylenedianiline-d4, 4,4'-Methylenebis-benzen-2,6-d2-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2/i5D,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1cc(Cc2cc([2H])c(N)c([2H])c2)cc([2H])c1N |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-amino-3,5-dideuterio-fenil)metil]-2,6-dideuterio-anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 202.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.1408 |