Learn More
4,4'-Metilenobis[3-metil-fenol], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Methylenebis[3-methyl-phenol] |
| CAS | 15534-74-4 |
| Fórmula molecular | C15H16O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4,4'-Methylenedi-m-cresol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16O2/c1-10-7-14(16)5-3-12(10)9-13-4-6-15(17)8-11(13)2/h3-8,16-17H,9H2,1-2H3 |
| SMILES | OS(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(=O)=O.[Na] |
| Peso molecular (g/mol) | 228.29 |