Learn More
4,4'-Metilenobis(3-cloro-2,6-dietilanilina) 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30319722 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319722 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15086021AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Methylene-bis(3-chloro-2,6-diethylaniline)
CAS 106246-33-7
Nombres de analitos o componentes 4,4'-Methylene-bis(3-chloro-2,6-diethylaniline)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H28 Cl2 N2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4,4'-Methylenebis[3-chloro-2,6-diethylbenzenamine], 2,2'-Dichloro-3,3',5,5'-tetraethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane, 4,4'-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline), Bis(4-amino-2-chloro-3,5-diethylphenyl)methane, C-BS 300, Lonzacure M-CDEA, Lonzacure M-CDEA-GS, M-CDEA, Methylenebis(3-chloro-2,6-diethyl-aniline), Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline), Versalink MCDEA
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28Cl2N2/c1-5-12-9-14(18(22)16(7-3)20(12)24)11-15-10-13(6-2)21(25)17(8-4)19(15)23/h9-10H,5-8,11,24-25H2,1-4H3
SMILES CCc1cc(Cc2cc(CC)c(N)c(CC)c2Cl)c(Cl)c(CC)c1N
Nombre IUPAC 4-[(4-amino-2-cloro-3,5-dietilfenil)metil]-3-cloro-2,6-dietilanilina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 379.37
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.163 g/mol