Learn More
4,4'-metilenobis(2-metilciclohexilamina), 99 %, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15234814 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15234814 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
15224814 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15234814 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450242500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6864-37-5 | C15H30N2 | 238.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6864-37-5
Fórmula molecular C15H30N2
Peso molecular (g/mol) 238.42
Número MDL MFCD00075535
Clave InChI IGSBHTZEJMPDSZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4,4'-methylenebis 2-methylcyclohexanamine, bis 4-amino-3-methylcyclohexyl methane, cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis 2-methyl, 4,4'-methylenebis 2-methylcyclohexylamine, 3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodicyclohexylmethane, 2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis cyclohexylamine, 4-4-amino-3-methylcyclohexyl methyl-2-methylcyclohexan-1-amine, 4,4'-methylenebis 2-methylcyclohexyl-amine, 2,2'-dimethyl-4,4'methylenebis cyclohexylamine
PubChem CID 91555
Nombre IUPAC 4-[(4-amino-3-metilciclohexil)metilo]-2-metilciclohexan-1-amina
SMILES CC1CC(CC2CCC(N)C(C)C2)CCC1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine)
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 93.0°C to 100.0°C
Temperatura de inflamación 113°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mL
Gravedad específica 0.94
Viscosidad 142 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.41
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.