Learn More
4,4'-Metilenobis[2-clorofenol], TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Methylenebis[2-chlorophenol] |
| CAS | 2787-77-1 |
| Fórmula molecular | C13H10Cl2O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-4-[(3-chloro-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10Cl2O2/c14-10-6-8(1-3-12(10)16)5-9-2-4-13(17)11(15)7-9/h1-4,6-7,16-17H,5H2 |
| SMILES | Oc1ccc(Cc2ccc(O)c(Cl)c2)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-4-[(3-cloro-4-hidroxifenil)metil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 269.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.0058 |