Learn More
4,4'-Metilenobis(2-cloroanilina) (~90%), TRC
Código de producto. 30483099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483099 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30483099 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3042805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline)
CAS 101-14-4
Fórmula molecular C13 H12 Cl2 N2
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzenamine','4,4′-methylenebis[2-chloro- (9CI','ACI), 4,4′-Methylenebis[2-chlorobenzenamine] (ACI), Aniline','4,4′-methylenebis[2-chloro- (6CI','8CI), 2,2′-Dichloro-4,4′-methylenedianiline, 3,3′-Dichloro-4,4′-diaminodiphenylmethane, 4,4′-Methylenebis(2-chloraniline), 4,4′-Methylenebis[2-chloroaniline], 4,4′-Methylenebis[o-chloroaniline], [4-(4-Amino-3-chlorobenzyl)-2-chlorophenyl]amine, Bis(3-chloro-4-aminophenyl)methane, Bis(4-amino-3-chlorophenyl)methane, Bisamine A, Bisamine S, CPP 100, Cuamine K, Cuamine M, Cuamine MT, Curalon M, Curene 442, Diamet Kh, Diamet X, DKh, HR 100, HR 100 (amine), Ihara Cuamine MT, Isocross SM, Kuralon, MBOCA, Methylenebis(3-chloro-4-aminobenzene), Methylenebis(chloraniline), Methylenebis(o-chloroaniline), Millionate M, MOCA, MOCA (curing agent), NSC 52954, Pandex E, Pandex M 3202, Quodorole, SL 4037, Vibracure 133, Vibracure A 133
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12Cl2N2/c14-10-6-8(1-3-12(10)16)5-9-2-4-13(17)11(15)7-9/h1-4,6-7H,5,16-17H2
SMILES Nc1ccc(Cc2ccc(N)c(Cl)c2)cc1Cl
Nombre IUPAC 4-[(4-amino-3-clorofenil)metil]-2-cloroanilina
Peso molecular (g/mol) 267.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.0378