Learn More
4,4'-Metilenobis(2,6-diisopropilanilina), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Methylenebis(2,6-diisopropylaniline) |
| CAS | 19900-69-7 |
| Fórmula molecular | C25 H38 N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H38N2/c1-14(2)20-10-18(11-21(15(3)4)24(20)26)9-19-12-22(16(5)6)25(27)23(13-19)17(7)8/h10-17H,9,26-27H2,1-8H3 |
| SMILES | CC(C)c1cc(Cc2cc(C(C)C)c(N)c(c2)C(C)C)cc(C(C)C)c1N |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-amino-3,5-diisopropil-fenil)metil]-2,6-diisopropil-anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 366.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.3035 |