Learn More
4,4'-Metileno-bis(2-cloroanilina) 10 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Código de producto. Cantidad
30325988 10 mL
1 options
Código de producto. 30325988 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREL15087500AL
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline)
CAS 101-14-4
Nombres de analitos o componentes 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H12 Cl2 N2
Concentración 10 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzenamine, 4,4′-methylenebis[2-chloro- (9CI, ACI), 4,4′-Methylenebis[2-chlorobenzenamine] (ACI), Aniline, 4,4′-methylenebis[2-chloro- (6CI, 8CI), 2,2′-Dichloro-4,4′-methylenedianiline, 3,3′-Dichloro-4,4′-diaminodiphenylmethane, 4,4′-Methylenebis(2-chloraniline), 4,4′-Methylenebis[2-chloroaniline], 4,4′-Methylenebis[o-chloroaniline], [4-(4-Amino-3-chlorobenzyl)-2-chlorophenyl]amine, Bis(3-chloro-4-aminophenyl)methane, Bis(4-amino-3-chlorophenyl)methane, Bisamine A, Bisamine S, CPP 100, Cuamine K, Cuamine M, Cuamine MT, Curalon M, Curene 442, Diamet Kh, Diamet X, DKh, HR 100, HR 100 (amine), Ihara Cuamine MT, Isocross SM, Kuralon, MBOCA, Methylenebis(3-chloro-4-aminobenzene), Methylenebis(chloraniline), Methylenebis(o-chloroaniline), Millionate M, MOCA, MOCA (curing agent), NSC 52954, Pandex E, Pandex M 3202, Quodorole, SL 4037, Vibracure 133, Vibracure A 133
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12Cl2N2/c14-10-6-8(1-3-12(10)16)5-9-2-4-13(17)11(15)7-9/h1-4,6-7H,5,16-17H2
Tipo de solución Solución única
SMILES Nc1ccc(Cc2ccc(N)c(Cl)c2)cc1Cl
Nombre IUPAC 4-[(4-amino-3-clorofenil)metil]-2-cloroanilina
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Industry Type Pruebas medioambientales
Peso molecular (g/mol) 267.15
Cantidad 10 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 266,0378 g/mol