Learn More
4′-[[4-Metil-6-(1-metil-1H-bencimidazol-2-il)-2-propil-1H-bencimidazol-1-il]metil][1,1′-bifenil]-2-carbonitrilo, Mikromol™
Descripción
4′-[[4-Metil-6-(1-metil-1H-bencimidazol-2-il)-2-propil-1H-bencimidazol-1-il]metil][1,1′-bifenil]-2-carbonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Descarboxy-2-cyano Telmisartan |
| CAS | 144702-27-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Descarboxy-2-cyano Telmisartan |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C33 H29 N5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4'-[[4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benz-imidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazol-1-yl]-methyl]biphenyl-2-carbonitrile, 2-Descarboxy-2-cyano Telmisartan, 4'-[(1,4'-Dimethyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile, Telmisartan Imp G (EP), Telmisartan Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H29N5/c1-4-9-31-36-32-22(2)18-26(33-35-28-12-7-8-13-29(28)37(33)3)19-30(32)38(31)21-23-14-16-24(17-15-23)27-11-6-5-10-25(27)20-34/h5-8,10-19H,4,9,21H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C#N)c5nc6ccccc6n5C |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[[4-metil-6-(1-metilbencimidazol-2-il)-2-propilbencimidazol-1-il]metil]fenil]benzonitrilo |
| Mostrar más |