Learn More
Ácido 4-(4-metil-1-piperazinilmetil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15480786
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15480786 250 mg 250 miligramos
15400508 1 g 1 g
15410508 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15480786
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H54120.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 4-(4-metil-1-piperazinilmetil)benzoico se utiliza como intermedio del imatinib, como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes, ácidos y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106261-48-7
Fórmula molecular C13H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 234.299
Número MDL MFCD01632530
Clave InChI ZJUXJQSYXBYFFO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4769782
Nombre IUPAC ácido 4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzoico
SMILES CN1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzoic acid
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-4-methylpiperazin-1-ylmethyl benzoic acid, 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoic acid, 4-4-methyl-1-piperazinylmethyl benzoic acid, 4-4-methylpiperazinomethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-4-methyl-1-piperazinyl methyl, benzoic acid,4-4-methyl-1-piperazinyl methyl, acmc-1bsqt, 4-4-methylpiperazinyl methyl benzoic acid, 4-4-methylpiperazino methyl benzoic acid
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.3
Porcentaje de pureza 97%