Learn More
4-[(4-metil-1-piperazinil)metil]-N-[3-metil-4-[[4-(3-piridinil)-2-pirimidinil]amino]fenil]benzamida, Mikromol™
Código de producto. 30051405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051405 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051405 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3566.170025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-[(4-metil-1-piperazinil)metil]-N-[3-metil-4-[[4-(3-piridinil)-2-pirimidinil]amino]fenil]benzamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imatinib para-Diaminomethylbenzene
CAS 1026753-54-7
Nombres de analitos o componentes Imatinib para-Diaminomethylbenzene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C29 H31 N7 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[3-methyl-4-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, Imatinib para-diaminomethylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C29H31N7O/c1-21-18-25(9-10-26(21)33-29-31-13-11-27(34-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-7-5-22(6-8-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34)
SMILES CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c(C)c3)CC1
Nombre IUPAC 4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]-N-[3-metil-4-[(4-piridin-3-ilpirimidin-2-il)amino]fenil]benzamida
Peso molecular (g/mol) 493.6
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.259 g/mol