Learn More
4-(4-Metil-1-piperazinil)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302619 1 g 1 g
11312619 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302619 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26684.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16153-81-4 | C11H18N3 | 192.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16153-81-4
Fórmula molecular C11H18N3
Peso molecular (g/mol) 192.29
Número MDL MFCD00172703
Clave InChI MOZNZNKHRXRLLF-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 4-4-methylpiperazino aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl aniline, 4-methyl-1-4-aminophenyl piperazine, 4-4-methyl-1-piperazinyl aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl phenylamine, 1-4-aminophenyl-4-methylpiperazine, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-phenylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methylpiperazinyl phenylamine
PubChem CID 737253
Nombre IUPAC 4-(4-metilpiperazin-1-il)anilina
SMILES C[NH+]1CCN(CC1)C1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
Punto de fusión 89°C to 94°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3263
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.27
Porcentaje de pureza 97%