Learn More
4-(4-Metil-1-piperazinil)-2-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15418605
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418605 250 mg 250 miligramos
15498595 1 g 1 g
15408605 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15418605 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33704.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 863675-89-2
Fórmula molecular C12H16F3N3
Peso molecular (g/mol) 259.276
Número MDL MFCD09042650
Clave InChI ILGSVUPRBCGGLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-methylpiperazin-1-yl-2-trifluoromethyl aniline, 4-4-methyl-1-piperazinyl-2-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 16770363
Nombre IUPAC 4-(4-metilpiperazin-1-il)-2-(trifluorometil)anilina
SMILES CN1CCN(CC1)C2=CC(=C(C=C2)N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.28
Porcentaje de pureza 97%