Learn More
4-[(4-metoxifenil)metil]-4-metil-2-fenil-5(4H )-oxazolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-4-methyl-2-phenyl-5(4H)-oxazolon |
| CAS | 172168-03-5 |
| Fórmula molecular | C18 H17 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H17NO3/c1-18(12-13-8-10-15(21-2)11-9-13)17(20)22-16(19-18)14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,12H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(CC2(C)N=C(OC2=O)c3ccccc3)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-metoxifenil)metil]-4-metil-2-fenil-1,3-oxazol-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 295.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.1208 |