Learn More
Ácido 4-(4-metoxifenil)butírico, TRC
Código de producto. 30481234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481234 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30481234 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3295681G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Methoxyphenyl)butyric Acid
CAS 4521-28-2
Fórmula molecular C11H14O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Methoxybenzenebutanoic Acid, 4-(4-Methoxyphenyl)butanoic Acid, 4-(p-Methoxyphenyl)butyric Acid, NSC 407553, gamma-(p-Methoxyphenyl)-butyric Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O3/c1-14-10-7-5-9(6-8-10)3-2-4-11(12)13/h5-8H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
SMILES COc1ccc(CCCC(=O)O)cc1
Nombre IUPAC ácido 4-(4-metoxifenil)butanoico
Peso molecular (g/mol) 194.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0943