Learn More
Ácido 4-(4-metoxifenil)butírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10661253 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10661253 5 g Frasco de vidrio 5 g
10129881 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10661253 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 172440050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 4521-28-2 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4521-28-2
Fórmula molecular C11H14O3
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00004404
Clave InChI LZHMNCJMXQKSBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-methoxyphenyl butyric acid, 4-4-methoxyphenyl butanoic acid, benzenebutanoic acid, 4-methoxy, 4-4-methoxyphenyl butyricacid, 4-4-methoxyphenyl-1-butyric acid, p-methoxy-g-phenylbutyric acid, pubchem15207, 4-methoxybenzenebutyric acid, 4-p-methoxyphenylbutyric acid
PubChem CID 78280
Nombre IUPAC ácido 4-(4-metoxifenil)butanoico
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Methoxyphenyl)butyric acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 56.0°C to 61.0°C
Color Crema a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4(CH2)3CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 10,IV,683
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(4-Methoxyphenyl)butyric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.