Learn More
Ácido 4-(4-metoxifenil)butírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-(4-Methoxyphenyl)butyric acid on demethylation with pyridinium hydrochloride affords 4-hydroxyphenylbutyric acid, a key starting material for the synthesis of preclinical candidate LY518674.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 4-(4-metoxifenil)butírico en desmetilación con el clorhidrato de piridinio ofrece ácido 4-hidroxifenilbutírico, un material de partida clave para la síntesis del candidato preclínico LY518674.
Solubilidad
Ligeramente soluble en metanol. Insoluble en cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Methoxyphenyl)butyric acid |
| Punto de fusión | 56°C to 59°C |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 2416568 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in methanol. Insoluble in chloroform. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.23 |
| Porcentaje de pureza | 98% |