Learn More
Ácido 4-(4-metoxifenil)butírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417098 1 g 1 g
15427098 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417098 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60613.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4521-28-2 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
4-(4-Methoxyphenyl)butyric acid on demethylation with pyridinium hydrochloride affords 4-hydroxyphenylbutyric acid, a key starting material for the synthesis of preclinical candidate LY518674.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-(4-metoxifenil)butírico en desmetilación con el clorhidrato de piridinio ofrece ácido 4-hidroxifenilbutírico, un material de partida clave para la síntesis del candidato preclínico LY518674.
Solubilidad
Ligeramente soluble en metanol. Insoluble en cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4521-28-2
Fórmula molecular C11H14O3
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00004404
Clave InChI LZHMNCJMXQKSBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-methoxyphenyl butyric acid, 4-4-methoxyphenyl butanoic acid, benzenebutanoic acid, 4-methoxy, 4-4-methoxyphenyl butyricacid, 4-4-methoxyphenyl-1-butyric acid, p-methoxy-g-phenylbutyric acid, pubchem15207, 4-methoxybenzenebutyric acid, 4-p-methoxyphenylbutyric acid
PubChem CID 78280
Nombre IUPAC ácido 4-(4-metoxifenil)butanoico
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Methoxyphenyl)butyric acid
Punto de fusión 56°C to 59°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2416568
Información de solubilidad Slightly soluble in methanol. Insoluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 98%