Learn More
4-(4-metoxifenil)-2-butanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anisylacetone |
| CAS | 104-20-1 |
| Fórmula molecular | C11 H14 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone, 2-Butanone, 4-(p-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methoxyphenyl)-3-butanone, 1-(p-Methoxyphenyl)-3-butanone, 4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone, 4-(p-Methoxyphenyl)-2-butanone, 4-Methoxybenzylacetone, 4-[4-(Methyloxy)phenyl]-2-butanone, Anisylacetone, ENT 20279, NSC 405366, Raspberry ketone methyl ether, p-Anisylacetone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O2/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(CCC(=O)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-metoxifenil)butan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 178.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0994 |