Learn More
4-(4-Metoxifenil)-2-butanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424483 10 g 10 g
11434483 50 g 50 g
11444483 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424483 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11011.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 104-20-1 | C11H14O2 | 178.23 g/mol
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(4-metoxifenil)-2-butanona se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-20-1
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.23
Número MDL MFCD00008791
Clave InChI PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-methoxyphenyl-2-butanone, anisylacetone, 4-4-methoxyphenyl butan-2-one, 4-methoxybenzylacetone, raspberry ketone methyl ether, 2-butanone, 4-4-methoxyphenyl, anisylacetone, p, 4-p-methoxyphenyl-2-butanone, methyl oxanone, 1-4-methoxyphenyl-3-butanone
PubChem CID 61007
Nombre IUPAC 4-(4-metoxifenil)butan-2-ona
SMILES COC1=CC=C(CCC(C)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4- (4-Methoxyphenyl)-2-butanone
Punto de fusión 7°C to 9°C
Densidad 1.046
Punto de ebullición 147°C to 148°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.52
Cantidad 10 g
Beilstein 1869592
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 99%