Learn More
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10237660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
10237660 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 10237660 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 313980500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-20-1
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.23
Número MDL MFCD00008791
Clave InChI PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-methoxyphenyl-2-butanone, anisylacetone, 4-4-methoxyphenyl butan-2-one, 4-methoxybenzylacetone, raspberry ketone methyl ether, 2-butanone, 4-4-methoxyphenyl, anisylacetone, p, 4-p-methoxyphenyl-2-butanone, methyl oxanone, 1-4-methoxyphenyl-3-butanone
PubChem CID 61007
Nombre IUPAC 4-(4-metoxifenil)butan-2-ona
SMILES COC1=CC=C(CCC(C)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.04g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3OC6H4CHCHCOCH3
Índice de refracción 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589nm)
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid