Learn More
4'-(4-Metoxifenil)-2,2':6',2″-terpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11437166 0.5 g 0.50 g
11427166 0.1 g 0.10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25486.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 13104-56-8 | C22H17N3O | 339.398 g/mol
4'-(4-Methoxyphenyl)-2,2':6',2″-terpyridine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-(4-metoxifenil)-2,2′:6′,2′′-terpiridina se utiliza como producto intermedio de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13104-56-8
Fórmula molecular C22H17N3O
Peso molecular (g/mol) 339.398
Número MDL MFCD06796987
Clave InChI QAEWAYWLMREGRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-4-methoxyphenyl-2,2':6',2-terpyridine, 4-4-methoxyphenyl-2,6-dipyridin-2-ylpyridine, 4-4-methoxyphenyl-2,6-bis pyridin-2-yl pyridine, 4-p-methoxyphenyl-2,6-di 2-pyridyl pyridine, qaewaywlmregra-uhfffaoysa, 4'-4-methoxyphenyl-2,2',6',2-terpyridine, 4'-4-methoxyphenyl-2,2':6',2'-terpyridine, 4-4-methoxyphenyl-2,2:6,2-terpyridine, 4-4-methoxyphenyl-2,6-di pyridin-2-yl pyridine, 1-2,6-di 2-pyridyl 4-pyridyl-4-methoxybenzene
PubChem CID 630929
Nombre IUPAC 4-(4-metoxifenil)-2,6-dipiridín-2-ilpiridina
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NC(=C2)C3=CC=CC=N3)C4=CC=CC=N4
Specifications
Nombre del producto químico o material 4'-(4-Methoxyphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine
Punto de fusión 161°C to 163°C
Cantidad 0.5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.4
Porcentaje de pureza 98%