Learn More
4-(4-metoxifenil)-1-butanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol |
| CAS | 52244-70-9 |
| Fórmula molecular | C11H16O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Methoxybenzenebutanol, 4-(4-Hydroxybutyl)anisole, 4-(4-Methoxyphenyl)butanol, 4-(p-Methoxyphenyl)-1-butanol, NSC 141198 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16O2/c1-13-11-7-5-10(6-8-11)4-2-3-9-12/h5-8,12H,2-4,9H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(CCCCO)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-metoxifenil)butan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 180.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.115 |