Learn More
Clorhidrato de 4-(4-metoxibenzoil)piperidina, Mikromol™
Código de producto. 30462303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462303 4 x 25 mg -
30051834 100 mg 100 miligramos
30049863 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462303 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3713.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 4-(4-metoxibenzoil)piperidina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine Hydrochloride
CAS 25519-82-8
Nombres de analitos o componentes 4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H17 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methanone, (4-methoxyphenyl)-4-piperidinyl-, hydrochloride (1:1), Ketone, p-methoxyphenyl 4-piperidyl, hydrochloride (8CI), Methanone, (4-methoxyphenyl)-4-piperidinyl-, hydrochloride (9CI), 4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride, 4-(p-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO2.ClH/c1-16-12-4-2-10(3-5-12)13(15)11-6-8-14-9-7-11;/h2-5,11,14H,6-9H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)C(=O)C2CCNCC2
Nombre IUPAC (4-metoxifenil)-piperidin-4-ilmetanona; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 255.74
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.1026 g/mol