Learn More
Clorhidrato de 4-(4-metoxibenzoil)piperidina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 4-(4-metoxibenzoil)piperidina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine Hydrochloride |
| CAS | 25519-82-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H17 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Methanone, (4-methoxyphenyl)-4-piperidinyl-, hydrochloride (1:1), Ketone, p-methoxyphenyl 4-piperidyl, hydrochloride (8CI), Methanone, (4-methoxyphenyl)-4-piperidinyl-, hydrochloride (9CI), 4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride, 4-(p-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO2.ClH/c1-16-12-4-2-10(3-5-12)13(15)11-6-8-14-9-7-11;/h2-5,11,14H,6-9H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(cc1)C(=O)C2CCNCC2 |
| Nombre IUPAC | (4-metoxifenil)-piperidin-4-ilmetanona; clorhidrato |
| Mostrar más |