Learn More
Ácido 4-(4'-metoxi-4-bifenilsulfonilaminometil)benzoico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15498035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498035 1 g 1 g
15408045 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498035 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32286.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 885269-44-3
Fórmula molecular C21H19NO5S
Peso molecular (g/mol) 397.445
Número MDL MFCD06409459
Clave InChI QVOYNMQWWYYZBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-sulfonamido methyl benzoic acid, 4-4'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-ylsulfonamido methyl benzoic acid, 4-4'-methoxy-4-biphenylylsulfonylaminomethyl benzoic acid, 4-4'-methoxy 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl amino methyl benzoic acid
PubChem CID 44669169
Nombre IUPAC ácido 4-[[[4-(4-metoxifenil)fenil]sulfonilamino]metil]benzoico
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)NCC3=CC=C(C=C3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4'-Methoxy-4-biphenylylsulfonylaminomethyl)benzoic acid
Punto de fusión >250°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.45
Porcentaje de pureza 96%