Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(4-isopropilpiperacin-1-il)fenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11906571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11906571 1 g 1 g
11916571 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 11906571 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 445080010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1073354-18-3
Fórmula molecular C19H31BN2O2
Peso molecular (g/mol) 330.28
Número MDL MFCD06795656
Clave InChI CSORKGLMGUQQOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-isopropylpiperizinyl phenylboronic acid, pinacol ester, 1-isopropyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine, 4-4-isopropylpiperizinyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-isopropylpiperizinyl phenylboronicacid,pinacolester, 4-4-isopropylpiperazinyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-isopropylpiperizinyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4-4-isopropylpiperazin-1-yl phenylboronic acid pinacol ester, 1-propan-2-yl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine, 1-isopropyl-4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine
PubChem CID 17750254
Nombre IUPAC 1-propan-2-il-4-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]piperacina
SMILES CC(C)N1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(4-Isopropylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 139°C to 141°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.28
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(4-Isopropylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.