Learn More
4,4'-Isopropilidenobis[2-(2,6-dibromofenoxi)etanol], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrabromobisphenol A-di(2-hydroxyethyl) ether |
| CAS | 4162-45-2 |
| Fórmula molecular | C19 H20 Br4 O4 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Ethanol, 2,2'-[isopropylidenebis[(2,6-dibromo-p-phenylene)oxy]]di- (6CI,7CI,8CI), 2,2'-[(1-Methylethylidene)bis[(2,6-dibromo-4,1-phenylene)oxy]]bis[ethanol], 2,2-Bis[3,5-dibromo-4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]propane, 2,2-Bis[3,5-dibromo-4-(β-hydroxyethoxy)phenyl]propane, 2,2-Bis[4-(2-hydroxyethoxy)-3,5-dibromophenyl]propane, 2,2'-Isopropylidenebis[(2,6-dibromo-p-phenyleneoxy)diethanol], 4,4'-Isopropylidenebis[2-(2,6-dibromophenoxy)ethanol], AFR 1011, BA 50, BA 50P, FG 3600, Fire Guard 3600, TBA-EO 20, Tetrabromobisphenol A bis(2-hydroxyethyl) ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20Br4O4/c1-19(2,11-7-13(20)17(14(21)8-11)26-5-3-24)12-9-15(22)18(16(23)10-12)27-6-4-25/h7-10,24-25H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(c1cc(Br)c(OCCO)c(Br)c1)c2cc(Br)c(OCCO)c(Br)c2 |
| Nombre IUPAC | 2-[2,6-dibromo-4-[2-[3,5-dibromo-4-(2-hidroxietoxi)fenil]propan-2-il]fenoxi]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 631.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 627.8095 |