Learn More
4-(4-isopropoxifenil)-1H-pirrol-3-carbaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Isopropoxyphenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde |
| CAS | 2208145-12-2 |
| Fórmula molecular | C14H15NO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15NO2/c1-10(2)17-13-5-3-11(4-6-13)14-8-15-7-12(14)9-16/h3-10,15H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)Oc1ccc(cc1)c2c[nH]cc2C=O |
| Nombre IUPAC | 4-(4-propan-2-iloxifenil)-1H-pirrol-3-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 229.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.1103 |