Learn More
4-(4-Isocianatofenoxi)tetrahidropirano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10723854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10723854 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10003123 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10723854 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC52406DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
CAS 892501-94-9
Fórmula molecular C12H13NO3
Peso molecular (g/mol) 219.24
Número MDL MFCD09702366
Clave InChI ZGNHUEWFJQLPDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-isocyanatophenoxy oxane, 4-4-isocyanatophenoxy tetrahydropyran, 4-4-isocyanatophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-4-isocyanatophenoxy, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzene, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzenisocyanate
PubChem CID 24229521
Nombre IUPAC 4-(4-isocianatofenoxi)oxano
SMILES C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Isocyanatophenoxy)tetrahydropyran
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.24
Porcentaje de pureza 97%