Learn More
4'-(4-Yodofenilsulfamoil)acetanilida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15486628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486628 250 mg 250 miligramos
15476628 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60157.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19837-94-6
Fórmula molecular C14H13IN2O3S
Peso molecular (g/mol) 416.23
Número MDL MFCD00584900
Clave InChI VCYWXXUBOZNHBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-4-iodophenyl sulfamoyl phenyl acetamide, n-4-4-iodophenyl amino sulfonyl phenyl acetamide, cbmicro_016050, cambridge id 5261047, 4'-4-iodophenylsulfamoyl acetanilide, n-4-4-iodo-phenylsulfamoyl-phenyl-acetamide
PubChem CID 1097308
Nombre IUPAC N-[4-[(4-yodofenil)sulfamoil]fenil]acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(4-Iodophenylsulfamoyl)acetanilide
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.23
Porcentaje de pureza 97%