Learn More
4-(4-Yodofenoxi)tetrahidropirano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10194054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10194054 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10614785 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10194054 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC52411DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 144808-72-0
Fórmula molecular C11H13IO2
Peso molecular (g/mol) 304.127
Número MDL MFCD09064966
Clave InChI PQUFKWFIWPZFBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-iodophenoxy tetrahydropyran, 4-4-iodophenoxy oxane, 4-4-iodophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-4-iodophenoxy, acmc-20e5io
PubChem CID 24229524
Nombre IUPAC 4-(4-yodofenoxi)oxano
SMILES C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Iodophenoxy)tetrahydropyran
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.12
Porcentaje de pureza 97%