Learn More
4-(4-Yodobencil)morfolina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10536133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10536133 1 g 1 g
10198304 5 g 5 g
10720364 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10536133 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC29311DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 299159-27-6
Fórmula molecular C11H14INO
Peso molecular (g/mol) 303.143
Número MDL MFCD04974051
Clave InChI IYDFKIKPNVVXQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-iodobenzyl morpholine, 4-4-iodophenyl methyl morpholine, 4-4-iodo-benzyl-morpholine, 4-iodobenzyl morpholine, 4-morpholinomethyliodobenzene
PubChem CID 2795500
Nombre IUPAC 4-[(4-iodofenil)metil]morfolina
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Iodobenzyl)morpholine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.14
Porcentaje de pureza 95%