Learn More
4,4'-Iminodifenol, TRC
Código de producto. 30136424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136424 100 mg 100 miligramos
30007033 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI409010100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1752-24-5
Fórmula molecular C12H11NO2
Peso molecular (g/mol) 201.22
Sinónimo 4,4'-Iminobisphenol, Phenol, 4,4'-iminodi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Iminobis[phenol], 4,4'-Dihydroxydiphenylamine, 4,4'-Iminobisphenol, 4,4'-Iminodiphenol, 4-(4-Hydroxyanilino)phenol, Bis(4-hydroxyphenyl)amine, Bis(p-hydroxyphenyl)amine, Indophenol, reduced, Leucoindophenol, N-(4'-Hydroxyphenyl)-p-aminophenol, 4,4'-Azanediyldiphenol, Paracetamol Imp. M (EP)
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxianiilino)fenol
SMILES Oc1ccc(Nc2ccc(O)cc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Iminodiphenol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13-10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,13-15H
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.079
Porcentaje de pureza >95%