Learn More
4,4'-iminodifenol, Mikromol™
Descripción
4,4'-iminodifenol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Iminodiphenol |
| CAS | 1752-24-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 4,4'-Iminodiphenol |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C12H11NO2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4,4'-Iminobisphenol, Phenol, 4,4'-iminodi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Iminobis[phenol], 4,4'-Dihydroxydiphenylamine, 4,4'-Iminobisphenol, 4,4'-Iminodiphenol, 4-(4-Hydroxyanilino)phenol, Bis(4-hydroxyphenyl)amine, Bis(p-hydroxyphenyl)amine, Indophenol, reduced, Leucoindophenol, N-(4'-Hydroxyphenyl)-p-aminophenol, 4,4′-Azanediyldiphenol, Paracetamol Imp. M (EP), Paracetamol Impurity M |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11NO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13-10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,13-15H |
| SMILES | Oc1ccc(Nc2ccc(O)cc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-hidroxianilino)fenol |
| Mostrar más |