Learn More
4-(4-Hidroxifenil)ciclohexanona, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492108 25 g 25 g
15472108 1 g 1 g
15482108 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55767.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 105640-07-1 | C12H14O2 | 190.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105640-07-1
Fórmula molecular C12H14O2
Peso molecular (g/mol) 190.24
Número MDL MFCD00210693
Clave InChI SLJYPZJZQIHNGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-hydroxyphenyl cyclohexanone, 4-4-hydroxyphenyl cyclohexan-1-one, 4-4-hydroxyphenyl-cyclohexanone, cyclohexanone, 4-4-hydroxyphenyl, 4-4-hydroxyphenyl-1-cyclohexanone, acmc-1cukv, 4-4-oxocyclohexyl phenol, ksc495c5l, 4-4'-hydroxyphenyl-cyclohexanone
PubChem CID 4598916
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxifenil)ciclohexan-1-ona
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone
Punto de fusión 170°C to 175°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3269332
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza ≥97%